Läs mer
Implen™ Nanofotometer™ N50-Touch Micro-Volume UV-VIS-spektrofotometer
Produktkod. 15795805 Handla allt Implen Produkter
Change view
Detektortyp:
3648-element CCD-array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Detektortyp Förpackningsstorlek
15795805 3648-element CCD-array Varje
1 options
Produktkod. 15795805 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer N50Touch
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Implen NanoPhotometer™ N50 UV/Vis-spektrofotometer för NanoVolume-tillämpningar. Kvantifiera DNA, RNA, proteiner och skanna andra prover inom några sekunder. Intuitiv pekskärmshantering, litet utrymme och nätverksintegration för bekväm hantering på labbänk.
Implen NanoPhotometer™ N50 UV/VIS-spektrofotometern är det rätta instrumentet när det gäller kvantifiering av nukleinsyror, proteiner eller cellkulturer eftersom den erbjuder skanningsdata från 200 - 650 nm på bara 0,3 - 2μ l av provet. Den fristående designen med en integrerad pekskärm och liten yta gör den idealisk för labbänk.
Störande ytspännings- och avdunstningseffekter elimineras på grund av komprimeringen av provet. Ingen omkalibrering krävs under hela livslängden. (Omkalibreringsfri patenterad teknik.)
  • Detektionsområde dsDNA 5 ng/μl - 7 500 ng/μl
  • Detektionsområde BSA 0,15 mg/ml - 217 mg/ml
  • Minsta provstorlek 0,3 μl
  • Skanningsområde 200 - 650 nm
  • Mättid för fullt skanningsområde: 2,5 - 4,0 sekunder
  • Förprogrammerade tillämpningar för (märkta) nukleinsyror (DNA, RNA, oligo), (märkta) proteiner, proteinanalyser (Bradford, BCA), kinetik, OD600 och manuella metoder
  • Auto Sample-funktionen startar automatiskt när provarmen stängs
  • Omkalibreringsfri tack vare True Path Technology™
  • Oberoende av provets ytspänning tack vare Sample Compression Technology™
  • Sample Control ™ och Blank Control ™ för analys av provkvalitet och identifiering av kontamineringar
  • Kontrollalternativ: Ombord med inbyggd 7 in.-pekskärm, dator och surfplatta
  • In-&smp; utgångsportar 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Inbyggd filserver
  • LIMS-integration genom REST API
  • Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet < 1,75 % vid 0,7 A vid 280 nm av avläsningen
Absorbansintervall 0,1 till 150 A
Anslutningar 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
Detektortyp 3648-element CCD-array
Visa 7 tum Handskkompatibel pekskärm, 1024 x 600 pixlar
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Portugisiska, Ryska, Kinesiska, Japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Spektral bandbredd 5 nm
Spänning 90/250 V
Våglängdsområde 200 till 650 nm
För användning med (applikation) Nukleinsyror, protein-UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, våglängd, vågskanning, standardkurva, absorbanskvot, koncentration, anpassad
Inkluderar Strömförsörjning, USB-kabel, dammskydd, programvara& Manuell
Mätområde 5 till 7 500 ng/μl
Mätningstid 2,5 till 4,0 sek
Antal prover 1
Väglängd 0,67 och 0,07 mm
Processor Linux-baserad NPOS
Samplingsvolym (metrisk) 0,3 till 2 μl
Stray Light < 2 % vid 240 nm med NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bitar); OS X, iOS; Android OS
Våglängdsnoggrannhet ± 1,5 nm
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning