Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Nano-volym och kyvett UV-VIS-spektrofotometer
Produktkod. 15485824 Handla allt Implen Produkter
Change view
Modell:
NP80-Mobile
NP80-Touch
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15485824 NP80-Touch Varje
15512465 NP80-Mobile Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485824 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer NP80Touch
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Implen NanoPhotometer™ NP80 UV/Vis-spektrofotometer för NanoVolume och kyvettillämpningar. Kvantifiera DNA, RNA, proteiner och skanna andra prover inom några sekunder.
Den flexibla Implen NanoPhotometer™ NP80 UV/VIS-spektrofotometern erbjuder både kyvett- och nanovolymmätningar. Den tillhandahåller fullständig skanningsdata från 200 - 900 nm för olika Life Science-tillämpningar som kvantifiering av nukleinsyror, proteiner eller cellodlingar. Den fristående designen med en integrerad pekskärm och liten yta gör den idealisk för labbänk.
Störande ytspännings- och avdunstningseffekter elimineras på grund av komprimeringen av provet. Ingen omkalibrering krävs under hela livslängden. CFR21-programvara som tillval är tillgänglig för 21 CFR Part 11-överensstämmelse för GxP-miljö.
  • Detektionsområde dsDNA 1 ng/μl - 16 500 ng/μl
  • Detektionsområde BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Minsta provstorlek 0,3 μl
  • Skanningsområde 200 - 900 nm
  • Kyvettprestanda 0 - 2,6 A
  • Integrerad Vortex för rör upp till 2,0 ml
  • Mättid för fullt skanningsområde: 2,5 - 4,0 sekunder
  • Förprogrammerade tillämpningar för (märkta) nukleinsyror (DNA, RNA, oligo), (märkta) proteiner, proteinanalyser (Bradford, BCA, Lowry), kinetik, OD600 och manuella metoder
  • Auto Sample-funktionen startar automatiskt när provarmen stängs
  • Omkalibreringsfri tack vare True Path Technology™
  • Oberoende av provets ytspänning tack vare Sample Compression Technology™
  • Sample Control™ och Blank Control™ för analys av provkvalitet och identifiering av föroreningar
  • Kontrollalternativ: Ombord med inbyggd 7 tum. Pekskärm, dator och surfplatta
  • In-& utgångsportar 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR del 11-kompatibel programvara (tillval)
  • Inbyggd filserver
  • LIMS-integration genom REST API
  • Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet < 1,75 % vid 0,7 A vid 280 nm av avläsningen
Absorbansintervall 0,02 till 330 A NanoVolume, 0 till 2,6 A kyvett
Strålens centrumhöjd 8.5 mm
Anslutningar 2x USB A, USB B, Ethernet, WiFi
Detektortyp 3648-element CCD-array
Visa 7 tum Handskkompatibel pekskärm, 1024 x 600 pixlar
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Portugisiska, Ryska, Kinesiska, Japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Spektral bandbredd <1.8 nm
Spänning 90/250 V
Våglängdsområde 200 till 900 nm
För användning med (applikation) Nukleinsyror, protein-UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, våglängd, vågskanning, standardkurva, absorbanskvot, koncentration, anpassad
Inkluderar Strömförsörjning, USB-kabel, dammskydd, programvara& Manuell
Mätområde 1 till 16 500 ng/μl
Mätningstid 2,5 till 4,0 sek
Modell NP80-Touch
Antal prover 1
Driftstemperatur 37 °C ± 0,5 °C Kyvett
Väglängd 0,67 och 0,07 mm
Processor Linux-baserad NPOS
Samplingsvolym (metrisk) 0,3 till 2 μl
Stray Light < 0,5 % vid 240 nm med NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bitar); OS X, iOS; Android OS
Våglängdsnoggrannhet ± 0,75 nm
Vikt (metrisk) 5 kg
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning