Beskrivning
- Garantiförlängningar skyddar alla NanoPhotometer™
- Välj en förlängning på antingen 12 eller 24 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 12 månader |
| För användning med (utrustning) | NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 |
| Produktlinje | NanoPhotometer |
| Garanti och serviceerbjudande | Förlängd garanti |
| Produkttyp | Garantiförlängning |
Endast för forskning