Läs mer
Implen™ NanoPhotometer™ Utvidgning av garantin
Produktkod. 15578319 Handla allt Implen Produkter
Change view
Varaktighet:
12 månader
24 månader
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Varaktighet unitSize
15578319 24 månader Varje
12825413 12 månader Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15578319 Leverantör Implen™ Leverantörsnummer W24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd garantiförlängningar för att skydda eventuella NanoPhotometer™ i upp till 24 ytterligare månader efter leveransdatum.
  • Garantiförlängningar skyddar alla NanoPhotometer™
  • Välj en förlängning på antingen 12 eller 24 månader
Specifikationer
Varaktighet 24 månader
För användning med (utrustning) NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120
Produktlinje NanoPhotometer
Garanti och serviceerbjudande Förlängd garanti
Produkttyp Garantiförlängning
Endast för forskning