Läs mer
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordningar med Omega™ Membran
Produktkod. 17114791
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
500/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Klart
Orange
Rött
Unit Size:
Paket med 24
Product Code. 17114791
Brand: Cytiva OD100C33
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använda Nanosep™ enheter för att koncentrera, rena och avsalta peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA och RNA.
  • Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Beskrivning EFA: 0,3 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Sterilitet Icke-steril
Material för hölje Polypropen
Inkluderar 24/förpackning
Volym (metrisk) 50 till 500μ L (prov)