Läs mer
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordningar med Omega™ Membran
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
500/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivelse
- Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Blått |
| Beskrivning | EFA: 0,3 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | 500/förpackning |
| Volym (metrisk) | 50 till 500μ L (prov) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion