Läs mer
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordningar med Omega™ Membran
Produktkod. 17164791
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
500/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Inkluderar Färg Förpackningsstorlek
17164791 300 kDa 100/förpackning Orange -
17154791 300 kDa 24/förpackning Orange Paket med 24
17114791 100 kDa 24/förpackning Klart -
17184781 30 kDa 100/förpackning Rött -
17174781 30 kDa 24/förpackning Rött -
17134781 10 kDa 24/förpackning Blått -
17104781 3 kDa 100/förpackning Grå -
17194771 3 kDa 24/förpackning Grå Paket med 24
17144781 10 kDa 100/förpackning Blått -
17124791 100 kDa 100/förpackning Klart -
17154781 10 kDa 500/förpackning Blått -
17114781 3 kDa 500/förpackning Grå -
17194781 30 kDa 500/förpackning Rött -
17134791 100 kDa 500/förpackning Klart -
17174791 300 kDa 500/förpackning Orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17164791 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer OD300C34
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Nanosep™ enheter för att koncentrera, rena och avsalta peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA och RNA.
  • Enkel, pålitlig, koncentrerad och avsaltning av 50 till 500μ L prover
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Beskrivning EFA: 0,3 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 300 kDa
Sterilitet Icke-steril
Material för hölje Polypropen
Inkluderar 100/förpackning
Volym (metrisk) 50 till 500μ L (prov)