Läs mer
IKA™ NANOSTAR 7.5 Digital omrörare
Produktkod. 16488295 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
0 till 2000 rpm
Produktkod. Hastighet
16488295 0 till 2000 rpm
1 options
Produktkod. 16488295 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13470.00 SEK
    11194.69 SEK / Paket med 1
    Save 2275.31 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Den överliggande omröraren NANOSTAR 7.5 digital är 30 % mindre än MICROSTAR 7.5 digital och därför ännu mer platsbesparande. Dess prestanda förblir dock densamma. NANOSTAR 7.5 digital övertygar med perfekta grundfunktioner, dess kompakta design och är med bara 0,8 kg lätt att hantera.
  • Konstant vridmoment NANOSTAR 7.5 digital garanterar ett konstant vridmoment över hela varvtalsintervallet från 50 - 2 000 rpm.
  • Enkel manövrering Manövreringen sker med en stabil vridknapp. Displayen visar tydligt rotationshastigheten.
  • Snabba uppdateringar Regelbundna programuppdateringar kan göras snabbt och enkelt via USB gränssnitt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 2000 rpm
Kapacitet 5 L
Visa LED
Spänning 100 till 240 V
Wattal 32 w
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) axel 8.5 mm
Mått (L x B x H) 53 x 147 x 130 mm
Amperage 1300 mA
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2015, EN 61326-1:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013, EN ISO 12100:2010, 2014/35/EU lågspänningsdirektiv, 2006/42/EG maskindirektiv, 2014/30/EU EMC-direktiv, 2011/65/EU RoHS-direktiv
Chuck storlek 0,5 till 8 mm
Inkluderar Förlängningsarm, sexkantsskruv, insexnyckel, axelskydd R 300 (med 2 fästskruvar), chucknyckel, strömförsörjning, utbytbar adapter (Europa), utbytbar adapter (UK), utbytbar adapter (USA ), utbytbar adapter (Kina), utbytbar adapter (Australien), användarguide, garantikort
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell 7.5 digital
Motortyp Borstlös DC
Skyddsklass IP54
Vridmoment Max. vid omrörarskaft 7,5 Ncm
Viskositet Max. 4000 mPas
Vikt (metrisk) 0.8 kg