Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ NanoVolume sprutor
Volym (metrisk):
0,5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög precision och noggrannhet för injektioner med små volymer
- Ersättningssats för kolv/nål
- Satsen är matchade och måste bytas ut som ett set
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NanoVolume sprutor |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.155 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Volym (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålpunktstil | Kon |