Läs mer
Gibco™ NaOH, 1,0 M
Produktkod. p-9260002
Kvantitet:
20 l
200 l
Koncentration:
0,1 M
0,5 M
1,0 M
Produktkod. 17850925
Brand: Gibco™ A4782601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco NaOH-lösningar erbjuder fler alternativ för försörjningstrygghet och dubbel inköp av processvätska med högsta volym inom bioprocessingstillverkning.
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Gibco NaOH-lösningar erbjuder fler alternativ för försörjningstrygghet och dubbel inköp av processvätska med högsta volym inom bioprocessingstillverkning. Tillgängliga i tre olika kvaliteter och två hyllstorlekar, ger dessa lösningar outsourcingeffektivitet för att hjälpa till att återta tid, utrymme och andra kärnresurser.
Funktioner av Gibco NaOH-lösningar inkluderar:
• 0,1 M, 0,5 M och 1 M koncentrationer
• Råmaterial av multikompendiell kvalitet
• cGMP-tillverkning till 21CFR820
• 20 L och 200 L färdiga att använda engångsbehållare för biobearbetning
Flexibilitet
Gibco NaOH-lösningar ger outsourcingeffektivitet för kunder som tillverkar internt men som delvis vill outsourca, såväl som för kunder med batchstorlekar som inte motiverar anpassade beställningar och kunder som redan lägger ut till Thermo Fisher Scientific men söker ytterligare flexibilitet. De tillverkas i de vanligaste koncentrationerna och engångsbehållare.
Tillämpningar av Gibco NaOH-lösningar
• pH-justering
• Sanering av anläggning/utrustning
• Kromatografikolonnrengöring, sanering och förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Klart
Koncentration 0,1 M
pH ≥12 to ≤14
Kvantitet 20 l
Molekylformel NaOH
Förpackning Bioprocessbehållare
Synonym Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
Molekylvikt (g/mol) 40
Procent renhet 95 to 100%
Kvalitet Kompendial
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.