Läs mer
NAP 226-90-d6, TRC
Produktkod. 30479758
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479758 10 mg
30473154 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN32500210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217706-31-4
Molekylformel C10 2H6 H9 N O
Molekylvikt (g/mol) 171.27
Synonym 3-[(1S)-1-(Bis(trideuteriomethyl)amino)ethyl]phenol, (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6), (S)-3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, NAP 226-90-d6, Dimetol-d6 (N,N-dimethyl-d6)
IUPAC-namn 3-[(1S)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]phenol
LEDER [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol N,N-dimethyl-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1/i2D3,3D3
Formel vikt 171.153