Läs mer
NAPA Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Produktkod. 18366505 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18366505 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18366505 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP300366IR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NAPA
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAPA (NP_003818.2; Met1-Arg295).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8775
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus