Läs mer
Nafazolinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10174480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174480 100 g Plastflaska 100g
10012380 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179661000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 550-99-2 | C14H14N2·ClH | 246,74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-99-2
Molekylformel C14H14N2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 246.74
MDL-nummer MFCD00012554
InChI-nyckel DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
IUPAC-namn 2-(naftalen-1-ylmetyl)-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydroklorid
LEDER C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphazoline hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 254,0 °C till 260,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 6453
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 170 g/L (20 °C).
Formel vikt 246.74
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.