Läs mer
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphazoline hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 550-99-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15ClN2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Naphthazoline hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM) |
| Visa mer |