Läs mer
Nafazolinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18013950
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18013950 250 mg
1 options
Produktkod. 18013950 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0075.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nafazolinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Analyt- eller komponentnamn Naphazoline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H14 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
LEDER Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn 2-(nafthal-1-ylmetyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 246.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246,0924 g/mol