Läs mer
Naphazoline Nitrate, LoGiCal
Produktkod. 30461055
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461055 10 mg
1 options
Produktkod. 30461055 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0286.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Analyt- eller komponentnamn Naphazoline nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 N2 . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;nitric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 273.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 273.1113 g/mol