Läs mer
Naphazoline Nitrate, Mikromol
Produktkod. 30459715
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459715 250 mg
18092850 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30459715 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0286.000250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naphazoline Nitrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Analyt- eller komponentnamn Naphazoline nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 N2 . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 273.29
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 273.1113 g/mol