Läs mer
Naphazoline Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphazoline nitrate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 273.1113 |