Läs mer
Naphtha Solvent, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 10558060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10558060 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10664922 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10558060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0050/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 8030-30-6
MDL-nummer 81849
Synonym benzol, cyclohexatriene, benzole, pyrobenzole, benzine, phenyl hydride, pyrobenzol, benzen, phene, mineral naphtha
Specifikationer
Färg Colorless
Kokpunkt 158°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphtha Solvent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: HYDROCARBONS, C9, aromatics, Hydrocarbons, C9-12, n-alkanes,isoalkanes, cyclics, (2-25%) aromatics