Läs mer
Naphtha Solvent, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 10664922 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10664922 25 L Metal can 25 L
10558060 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10664922 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0050/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 8030-30-6
MDL-nummer 81849
Synonym benzol, cyclohexatriene, benzole, pyrobenzole, benzine, phenyl hydride, pyrobenzol, benzen, phene, mineral naphtha
Specifikationer
Färg Colorless
Kokpunkt 158°C
Förpackning Metal can
Kvantitet 25 L
Fysisk form Liquid