Läs mer
Naftacen (>80 %), TRC
Produktkod. 30469823
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469823 1 g
30466626 100 mg
30473346 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3776501G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-24-0
Molekylformel C18 H12
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Synonym 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
IUPAC-namn Tetracene
LEDER c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(b)anthracene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Formel vikt 228.0939