Läs mer
Naphthacene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31331776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31331776 5 g
31331058 100 mg
31323708 250 mg
31331244 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31331776 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1432525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthacene
CAS 92-24-0
Molekylformel C18H12
MDL-nummer MFCD00003702
Kvantitet 5 g
LEDER C12=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3C=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Procent renhet 98%