Läs mer
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide), Mikromol™
Beskrivning
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthyl acetamide |
| CAS | 86-86-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Naphthyl acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?