Läs mer
(Nafthalen-1-yl)ättiksyra (1-naftylacetinsyra), Mikromol™
Produktkod. 17980616
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980616 100 mg
17953706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17980616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0075.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(Naphthalen-1-yl)ättiksyra (1-Naphtylacetic acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthyl acetic acid
CAS 86-87-3
Analyt- eller komponentnamn 1-Naphthyl acetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
LEDER OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetiksyra
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 186,0681 g/mol