Läs mer
(Naphthalen-1-yl)acetonitril (1-Naphthylacetonitril), Mikromol™
Produktkod. 17993796
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993796 25 mg
17993146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17993796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0075.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(Naphthalen-1-yl)acetonitril (1-Naphthylacetonitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Analyt- eller komponentnamn (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Naphazoline Imp. C (EP), (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile, Naphazoline Hydrochloride Impurity C, Naphazoline Nitrate Impurity C, Naphazoline Impurity C, Naphazoline Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
LEDER N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 2-nafthalen-1-ylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167,0735 g/mol