Läs mer
Naphthalen-2-ol (beta-Naphthol), Mikromol™
Produktkod. 30051692
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051692 25 mg
17943866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051692 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0731.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Naphthalen-2-ol (beta-Naphthol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Naphthol
CAS 135-19-3
Analyt- eller komponentnamn beta-Naphthol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, beta-Hydroxynaphthalene, beta-Naphthyl alcohol, Tolnaftate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
LEDER Oc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn Naphthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 144,0575 g/mol