Läs mer
Naftalen-1,3,6-trisulfonsyra, Na (teknisk), MP Biomedicals
Produktkod. 11407805 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407805 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11407805 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521448050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Na, Tech
CAS 5182-30-9
Molekylformel C10H5Na3O9S3
MDL-nummer MFCD00003989
Kvantitet 50 mg
Synonym trisodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt, naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, trisodium naphthalene-1,3,6-trisulfonate, sodium naphthalene-1,3,6-trisulfonate, trisodium 1,3,6-naphthalene trisulfonate, trisodium naphthalene-1,3,6-trisulphonate, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:3, 1,3,6-naphthalene trisulfonic acid trisodium salt, trisodium naphthalene trisulfonate
InChI-nyckel NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn trinatriumnaftalen-1,3,6-trisulfonat
Molekylvikt (g/mol) 434.29
PubChem CID 78855