Läs mer
Naftalen-1,3,6-trisulfonsyra Trinatriumsalthydrat
Produktkod. 11368858
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368858 500 g 500g
11378858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041715.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123409-01-8 | C10H10Na3O10S3 | 455,33 g/mol
Naftalen-1,3,6-trisulfonsyra trinatriumsalthydrat används som en anjonisk kromofor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123409-01-8
Molekylformel C10H10Na3O10S3
Molekylvikt (g/mol) 455.33
MDL-nummer MFCD00149263
InChI-nyckel BMCNZRJPDRPEDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3, 6,7-naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
PubChem CID 123134558
IUPAC-namn naftalen-1,3,6-trisulfonsyra;natrium;hydrat
LEDER O.[Na].[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid Trisodium Salt Hydrate
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 434.31 (Vattenfri alkoholfri)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.