Läs mer
Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra dianhydrid, 97 %
Produktkod. 11373496
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373496 5 g 5g
11383496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14365.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-30-1 | C14H4O6 | 268,18 g/mol
Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyradianhydrid används som reagens vid framställningen av nya fluorescerande markörer för hypoxiska celler av naftalimider med två heterocykliska sidokedjor för bioreduktiv bindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyradianhydrid används som reagens vid framställning av nya fluorescerande markörer för hypoxiska celler av naftalimider med två heterocykliska sidokedjor för bioreduktiv bindning.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-30-1
Molekylformel C14H4O6
Molekylvikt (g/mol) 268.18
MDL-nummer MFCD00006915
InChI-nyckel YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6678
LEDER C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 272788
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 268.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.