Läs mer
Naphthalene-1,4-dicarbonitrile, 98+%
Produktkod. 11379096
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379096 5 g 5g
11389096 25 g 25g
11399096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20248.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3029-30-9 | C12H6N2 | 178.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3029-30-9
Molekylformel C12H6N2
Molekylvikt (g/mol) 178.194
MDL-nummer MFCD03093626
InChI-nyckel BENSWQOUPJQWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dicyanonaphthalene, 1,4-naphthalenedicarbonitrile, 1,4-dicyanonahthalene, acmc-209heb, ghl.pd_mitscher_leg0.246
PubChem CID 76414
IUPAC-namn naftalen-1,4-dikarbonitril
LEDER C1=CC=C2C(=CC=C(C2=C1)C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,4-dicarbonitrile
Smältpunkt 208°C to 212°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1870226
Formel vikt 178.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.