Läs mer
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid |
| CAS | 605-70-9 |
| Molekylformel | C12H8O4 |
| MDL-nummer | MFCD00014312 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C(C1=C2C=CC=CC2=C(C(O)=O)C=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |
| Procent renhet | 98% |