Läs mer
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11309106
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309106 25 g 25g
11319106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20249.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 605-70-9 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-70-9
Molekylformel C12H8O4
Molekylvikt (g/mol) 216.19
MDL-nummer MFCD00014312
InChI-nyckel ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylicacid, 1,4-naphthalicacid, 1,4-naphthalic acid, pubchem21317, acmc-1b0c7, ksc357a6b, naphthalene-1,4-dicarboxylicacid, naphthalene-1,4-dicarboxlic acid, naphthaline-1,4-dicarboxylic acid
PubChem CID 69065
IUPAC-namn naftalen-1,4-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Smältpunkt 321°C to 325°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2051255
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 216.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.