Läs mer
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31093095
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
31093095 5 g
1 options
Produktkod. 31093095 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD127445g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,4-diol
CAS 571-60-8
Molekylformel C10H8O2
MDL-nummer MFCD00003977
Kvantitet 5 g
LEDER OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Procent renhet 98%