Läs mer
Naftalen-1-karbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333556 5 g 5g
11343556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14498.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-53-3
Molekylformel C11H7N
Molekylvikt (g/mol) 153.184
MDL-nummer MFCD00003866
InChI-nyckel YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
PubChem CID 6846
IUPAC-namn naftalen-1-karbonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1-carbonitrile
Smältpunkt 33°C to 38°C
Kokpunkt 299°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 971255
Formel vikt 153.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.