Läs mer
Naftalen-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphtalene-1-D |
| CAS | 875-62-7 |
| Molekylformel | C10 D H7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Naphthalene-1-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1-Deuterionaphthalene, 1-Deuteronaphthalene, Naphtalene-1-D, Naphthalene-1-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i5D |
| LEDER | [2 H]c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-deuterionaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.177 |
| Formel vikt | 129,069 g/mol |
| Visa mer |