Läs mer
Naftalen-1-sulfonsyrahydrat, 98 %
Produktkod. 11410427
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410427 50 g 50g
11400427 10 g 10g
11420427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21782.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6036-48-2
Molekylformel C10H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00003987
InChI-nyckel PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 71431272
IUPAC-namn naftalen-1-sulfonsyra;dihydrat
LEDER OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
Smältpunkt 89°C to 91°C (dried)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2585
Merck Index 14,6376
Formel vikt 208.23 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.