Läs mer
Naftalen-1-sulfonsyra natriumsalt, 98 % (torrvikt), vatten <3,5 %
Beskrivning
Naftalen-1-sulfonsyranatriumsalt används som detektionsreagens för att undersöka högpresterande vätskekromatografisk retentionsbeteende hos jonpar av koppar(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyklopentadekankomplex. Det används också för att framställa naftalen-1-sulfonylklorid genom reaktion med fosforoxiklorid. Vidare används den som en stationär vätskefas för upplösning av diklorfenolisomerer genom gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Naftalen-1-sulfonsyranatriumsalt används som detektionsreagens för att undersöka högpresterande vätskekromatografisk retentionsbeteende hos jonpar av koppar(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyklopentadekankomplex. Det används också för att framställa naftalen-1-sulfonylklorid genom reaktion med fosforoxiklorid. Vidare används den som en stationär vätskefas för upplösning av diklorfenolisomerer genom gaskromatografi.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt |
| Smältpunkt | 299°C to 301°C |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), vatten< 2 % |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3639038 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 230.22 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.