Läs mer
Naftalen-1-sulfonsyra natriumsalt, 98 % (torrvikt), vatten <3,5 %
Produktkod. 11440677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440677 100 g 100g
11420677 5 g 5g
11430677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22488.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 130-14-3 | C10H7NaO3S | 230,213 g/mol
Naftalen-1-sulfonsyranatriumsalt används som detektionsreagens för att undersöka högpresterande vätskekromatografisk retentionsbeteende hos jonpar av koppar(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyklopentadekankomplex. Det används också för att framställa naftalen-1-sulfonylklorid genom reaktion med fosforoxiklorid. Vidare används den som en stationär vätskefas för upplösning av diklorfenolisomerer genom gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Naftalen-1-sulfonsyranatriumsalt används som detektionsreagens för att undersöka högpresterande vätskekromatografisk retentionsbeteende hos jonpar av koppar(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyklopentadekankomplex. Det används också för att framställa naftalen-1-sulfonylklorid genom reaktion med fosforoxiklorid. Vidare används den som en stationär vätskefas för upplösning av diklorfenolisomerer genom gaskromatografi.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-14-3
Molekylformel C10H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 230.213
MDL-nummer MFCD00064964
InChI-nyckel HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
PubChem CID 23661867
IUPAC-namn natrium;naftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Smältpunkt 299 °C till 301 °C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 2 %
Kvantitet 100 g
Beilstein 3639038
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 230.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.