Läs mer
Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 208.0194 |