Läs mer
Naftal 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326965
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326965 1 ml
1 options
Produktkod. 30326965 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011123ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene
CAS 91-20-3
Analyt- eller komponentnamn Naphthalene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
LEDER c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn naftalen
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 128,0626 g/mol