Läs mer
Naftalen-2,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Produktkod. 30310471
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30310471 0.25 g -
30309633 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310471 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND03050.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7
CAS 887-68-3
Molekylformel C10 D7 H
Kvantitet 0.25 g
Synonym Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7 (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1,2,3,4,5,6,7-Heptadeuterio-naphthalene, Naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7: Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-D7
InChI formel InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1cc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterionaftalen
Molekylvikt (g/mol) 135.214
Formel vikt 135,107 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet