Läs mer
Naftalen-2,3-dikarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30473842
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30473842 100 mg
1 options
Produktkod. 30473842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN356000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Molekylformel C12 H8 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
LEDER O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
IUPAC-namn naftalen-2,3-dikarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 184.19
Formel vikt 184.0524