Läs mer
Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11462898
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462898 5 g 5g
11472898 25 g 25g
11482898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16868.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141-38-4
Molekylformel C12H8O4
Molekylvikt (g/mol) 216.192
MDL-nummer MFCD00004105
InChI-nyckel RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
PubChem CID 14357
ChEBI CHEBI:44460
IUPAC-namn naftalen-2,6-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051257
Formel vikt 216.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.