Läs mer
Naften-2-borsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 15491969
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491969 5 g 5g
15481969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64671.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 256652-04-7 | C16H19BO2 | 254,136 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 256652-04-7
Molekylformel C16H19BO2
Molekylvikt (g/mol) 254.136
MDL-nummer MFCD05663868
InChI-nyckel SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
PubChem CID 10753409
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-naftalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 254.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.