Läs mer
Naphthalene-2-carbonitrile, 97%
Produktkod. 11342276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342276 5 g 5g
11352276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03704.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-46-7 | C11H7N | 153.184 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-46-7
Molekylformel C11H7N
Molekylvikt (g/mol) 153.184
MDL-nummer MFCD00016807
InChI-nyckel AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthonitrile, 2-cyanonaphthalene, 2-naphthalenecarbonitrile, 2-cyanonaphthylene, 2-naphthalenenitrile, beta-cyanonaphthalene, beta-naphthonitrile, .beta.-naphthonitrile, naphthalene-2-carbonitrile, 2-naphthylcyanide
PubChem CID 11944
IUPAC-namn naftalen-2-karbonitril
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-carbonitrile
Smältpunkt 63°C to 67°C
Kokpunkt 156°C to 158°C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1363868
Formel vikt 153.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.