Läs mer
Naftalen-2-sulfonsyra, 98 %
Produktkod. p-7037855
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413208 100 g 100g
15423208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56685.22
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208,23 g/mol
Naftalen-2-sulfonsyra används för att göra direkta färgämnen, reaktiva färgämnen och används som färgämnen och agrokemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Naftalen-2-sulfonsyra används för att
göra direkta färgämnen, reaktiva färgämnen och används som färgämnen och agrokemiska intermediärer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-18-3
Molekylformel C10H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00004089
InChI-nyckel KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
PubChem CID 8420
ChEBI CHEBI:44229
IUPAC-namn naftalen-2-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-sulfonic acid
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2585
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 208.23
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.