Läs mer
Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 94%
Produktkod. 11445503
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445503 50 g 50g
11455503 250 g 250g
11435503 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13445.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76530-12-6
Molekylformel C10H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD00149271
InChI-nyckel KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
IUPAC-namn naphthalene-2-sulfonic acid;hydrate
LEDER OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2585
Merck Index 14,6377
Formel vikt 208.23 (Anhydrous)
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.