Läs mer
Naftalen-2-sulfonsyrahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthylsulfonic Acid |
| CAS | 120-18-3 |
| Molekylformel | C10 H8 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | naftalen-2-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.234 |
| Formel vikt | 208.019 |