Läs mer
Naftalen-2-sulfonsyranatriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 532-02-5 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 25 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Molekylformel | C10H7NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00064186 |
| Synonym | sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate |
| InChI-nyckel | YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.