Läs mer
Naphthalene-2-sulfonohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene-2-sulfonohydrazide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2 |
| Formel vikt | 222.046 |